Documentos Principais
8.05807
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methylcyclohexanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
209-709-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
295 °C
Lim. expl.
1.3 % (v/v)
pf
-41 °C
temperatura de transição
flash point 70 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1CC(CCC1)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
HTSABYAWKQAHBT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Methylcyclohexanol is a cyclic secondary alcohol serves primarily as an intermediate in the synthesis of ketones, such as 3-methylcyclohexanone, a precursor for key compounds like isophorone. Its reactivity allows it to undergo transformations like oxidation, dehydration, and substitution, enabling the synthesis of diverse compounds.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.