Documentos Principais
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
3-(CH3O)C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
209-712-8
pressão de vapor
1.3 hPa ( 73 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
225 °C
p.e.
230-233 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
1.12 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup