Documentos Principais
8.04726
Sigma-Aldrich
Indole-3-carbaldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
Indole-3-carbaldehyde, Indol-3-aldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
145.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
207-665-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
temperatura de autoignição
>550 °C
pf
195-198 °C
temperatura de transição
flash point 240 °C
densidade volumétrica
200‑300 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)C=O)cccc2
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-7-5-10-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-6,10H
chave InChI
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 197 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3