Documentos Principais
8.04512
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
204-626-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
640 °C
potência
2520 mg/kg LD50, oral (Rat)
13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-6.9 % (v/v)
p.e.
168 °C/1013 hPa
pf
-47 °C
temperatura de transição
flash point 58 °C
densidade
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
chave InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup