Documentos Principais
8.03580
Sigma-Aldrich
1,4-Dimethylpiperazine
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylpiperazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14N2
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-412-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
20 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
180 °C
potência
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-9.6 % (v/v)
pH
11.4 ( in H2O)
pf
-1 °C
temperatura de transição
flash point 22 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCN(CC1)C)C
InChI
1S/C6H14N2/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.849 - 0.851
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20 °C