Documentos Principais
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO2
Número CAS:
Peso molecular:
94.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
Número do índice EC:
200-665-9
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
crystals
potência
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
238 °C/1013 hPa
pf
107-110 °C
temperatura de transição
flash point 143 °C
densidade volumétrica
880 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
chave InChI
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1