Documentos
8.03273
Sigma-Aldrich
2-(Diethylamino)-ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(Diethylamino)-ethanol, N,N,-Diethylethanolamine
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2NCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
117.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-845-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.9 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
270 °C
potência
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
163 °C/1013 hPa
pf
-68 °C
temperatura de transição
flash point 51 °C
densidade
0.88 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.883 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup