Documentos Principais
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Dimethylimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
217-101-2
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
480 °C
potência
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
p.e.
205 °C/1013 hPa
pf
30-40 °C
temperatura de transição
flash point 93 °C
densidade
0.99 g/cm3 at 40 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
chave InChI
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
93 °C