Documentos
8.03238
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Dichlorobenzene, o-Chlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,2-(Cl)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
147.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
202-425-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.33 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
640 °C
potência
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.2-12 % (v/v)
pb
180 °C/1013 hPa
pf
-17 °C
temperatura de transição
flash point 66 °C
solubilidade
0.13 g/L
densidade
1.31 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,2-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 95-50-1, chemical formula 1,2-(Cl)₂C₆H₄.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.305 - 1.307
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.0 °C - closed cup