8.03131
Diethylene glycol
Technipur®, for synthesis
Sinônimo(s):
2,2′-Oxydiethanol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, 2-Hydroxyethyl ether, Diglycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
442 °F
Lim. expl.
2-12.3 %
índice de refração
n20/D 1.447 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
245 °C (lit.)
pf
-6.5 °C (DIN )
−10 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- To improve the digital inkjet printability of dye solutions on cotton fabrics.[2]
- As a humectant in the pigment ink formulation applicable in inkjet printing.[3]
- As a solvent in the synthesis of Bi2S3 nanorod applicable as a direct band-gap semiconductor in thermoelectric devices, photoelectric devices.[4]
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup