Documentos
8.02934
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methoxyethyl ether, Bis(2-methoxyethyl) ether, Dimethyldiglycol, ‘Diglyme’
About This Item
Fórmula linear:
(CH3OCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
134.17
Beilstein:
1736101
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-924-4
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
370 °F
potência
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
17.4 %
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
162 °C (lit.)
pf
−64 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 51 °C
densidade
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
134.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57 °C - closed cup