Documentos Principais
731722
Sigma-Aldrich
Copper(II) tert-butylacetoacetate
97%
Sinônimo(s):
Bis(tert-butylacetoacetato)copper(II)
Selecione um tamanho
10 G
R$ 3.305,00
R$ 3.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 3.305,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H26CuO6
Número CAS:
Peso molecular:
377.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.305,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: copper
reagent type: catalyst
pf
105-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)\C=C(/O[Cu]O\C(OC(C)(C)C)=C/C(C)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/2C8H14O3.Cu/c2*1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4;/h2*5,10H,1-4H3;/q;;+2/p-2/b2*7-5+;
chave InChI
CYHFRTGEBHOGBO-XXXYRMOLSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)