Documentos Principais
8.01976
Sigma-Aldrich
Isobutyryl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Isobutyryl chloride, 2-Methylpropionyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
106.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-194-1
pressão de vapor
57 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
temperatura de autoignição
325 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.1-8.2 % (v/v)
pH
<7 ( in H2O)
pf
-90 °C
temperatura de transição
flash point 8.5 °C
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
chave InChI
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.008 - 1.009
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
8 °C - closed cup