Documentos Principais
8.01678
Sigma-Aldrich
Bis(2-chloroethyl) ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Bis(2-chloroethyl) ether, 2,2′-Dichlorodiethyl ether, ß,ß′-Dichloroethyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(ClCH2CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
143.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
203-870-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.07 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
365 °C
Lim. expl.
0.8 % (v/v)
p.e.
177-178 °C/1013 hPa
pf
-51.9 °C
temperatura de transição
flash point 55 °C
densidade
1.22 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
chave InChI
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
55.0 °C - closed cup