Documentos Principais
8.01480
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethylbutyric acid, Diethylacetic acid
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(C2H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-796-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
345 °C
potência
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
p.e.
192-194 °C/1013 hPa
pf
-14 °C
temperatura de transição
flash point 87 °C
solubilidade
18 g/L
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup