Documentos Principais
8.01111
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Aminopyridine, 4-Pyridylamine
About This Item
Fórmula linear:
4-(NH2)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
207-987-9
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
640 °C
potência
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
274 °C/1013 hPa
pf
157-160 °C
temperatura de transição
flash point 156 °C
solubilidade
soluble 83 g/L
densidade
1.26 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
chave InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Aminopyridine for synthesis. CAS 504-24-5, chemical formula 4-(NH₂)C₅H₄N.
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
312.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
156 °C