Documentos Principais
8.00974
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol
for synthesis
Sinônimo(s):
Allyl alcohol, 2-Propene-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
58.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
Número do índice EC:
203-470-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
24.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
375 °C
potência
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.5-18 % (v/v)
p.e.
97 °C/1013 hPa
pf
-129 °C
temperatura de transição
flash point 22 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
chave InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Allyl alcohol for synthesis. CAS No. 107-18-6, EC Number 203-470-7.
Nota de análise
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.851 - 0.854Water (K. F.)≤ 0.20 %Identity (IR)passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup