Documentos Principais
8.00473
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
3-(Cl)C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-618-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>500 °C
pf
153-156 °C
temperatura de transição
flash point 150 °C
solubilidade
0.45 g/L
densidade
1.496 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
LULAYUGMBFYYEX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3