Documentos Principais
8.00360
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethylamino)ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-867-5
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
345 °C
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
3.3-10.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 111 g/L in H2O)
p.e.
237-243 °C/1013 hPa
pf
-28 °C
temperatura de transição
flash point 144 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
chave InChI
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.031
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
144 °C