Documentos Principais
8.00273
Sigma-Aldrich
4′-Aminoacetophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Aminoacetophenone, 1-(4-Aminophenyl)-ethanone
About This Item
Fórmula linear:
4-(NH2)C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
135.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
202-801-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
powder
potência
381 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
292-294 °C/1013 hPa
pf
103-106 °C
solubilidade
6.5 g/L
densidade volumétrica
580 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
chave InChI
GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Fluorene 98%
Sigma-Aldrich
128333
Fluorene