Documentos Principais
8.00192
Sigma-Aldrich
Octanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Octanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)6COOH
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-677-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.05 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>300 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
p.e.
237 °C/1013 hPa
pf
16 °C
temperatura de transição
flash point 130 °C
solubilidade
0.68 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Nonanoic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.07167
Nonanoic acid
Decanoic acid natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236411
Decanoic acid
Butyric acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00457
Butyric acid
Myristic acid ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W276405
Myristic acid
Decanoic acid ≥99.5%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W236403
Decanoic acid
Hexanoic acid ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W255904
Hexanoic acid
Stearic acid for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00673
Stearic acid