Documentos Principais
8.00107
Sigma-Aldrich
Methyl acetoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl acetoacetate, Methyl 3-oxobutanoate, Methyl 3-oxobutyrate, Acetoacetic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-299-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
260 °C
potência
3228 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.3-14.2 % (v/v)
pH
3.8 (20 °C, 863 g/L in H2O)
p.e.
170 °C/1013 hPa
pf
-39 °C
temperatura de transição
flash point 67 °C
solubilidade
863 g/L
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup