71340-M
pCDFDuet-1 DNA - Novagen
Sinônimo(s):
Duet-1 DNA, Novagen DNA Vector, pCDFDuet-1 DNA
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
Promotor
Promoter name: T7
Seleção
spectinomycin
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Aplicação
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1