Key Documents
70584-M
Millipore
Reagente de extração de proteínas BugBuster®
Sinônimo(s):
Reagente de extração de proteínas, Solução de extração de proteínas
About This Item
Código UNSPSC:
41106516
NACRES:
NA.32
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
O reagente de extração de proteínas BugBuster® foi formulado para um rompimento suave da parede celular de Escherichia coli para a liberação de proteínas ativas. Ele oferece uma alternativa simples, rápida e de baixo custo para métodos mecânicos como o French Press ou a sonicação para a liberação de proteínas-alvo expressas no preparo para a purificação ou outras aplicações. A formulação exclusiva utiliza uma mistura de detergentes zwitteriônicos e não iônicos baseada no tampão Tris que é capaz de perfurar a parede celular sem desnaturar as proteínas. BugBuster também é útil para o preparo de corpos de inclusão de alta pureza para a subsequente purificação em situações em que as proteínas expressas são insolúveis.
Aplicação
O reagente de extração de proteínas BugBuster® foi usado para:
  • lisar células de Escherichia coli BLR (DE3) para a produção de β-glicosidase (BglB) e purificação
  • como um tampão para lise celular para o tratamento de transconjugados PCC6803 de synechocystis e medir a fluorescência da proteína amarela fluorescente (YFP)
  • em tampão para lise celular para a purificação do membro 8 da família A de heat shock protein (Hsp70), a proteína glutationa S-transferase (GST-HSPA8)
Advertência
Toxicidade: Manuseio padrão (A)
Informações legais
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Patricia Armshaw et al.
Biotechnology for biofuels, 8, 201-201 (2015-12-03)
The use of photosynthetic autotrophs and in particular the model organism Synechocystis PCC6803 is receiving much attention for the production of sustainable biofuels and other economically useful products through metabolic engineering. Optimisation of metabolic-engineered organisms for high-level sustained production of
Dylan Alexander Carlin et al.
PloS one, 12(5), e0176255-e0176255 (2017-05-23)
Accurate modeling of enzyme activity and stability is an important goal of the protein engineering community. However, studies seeking to evaluate current progress are limited by small data sets of quantitative kinetic constants and thermal stability measurements. Here, we report
Tiejian Nie et al.
Autophagy, 17(10), 2923-2938 (2021-05-11)
As a highly dynamic organelle, mitochondria undergo constant fission and fusion to change their morphology and function, coping with various stress conditions. Loss of the balance between fission and fusion leads to impaired mitochondria function, which plays a critical role
Artigos
Citation Spotlight: BugBuster® Protein Extraction Reagent for Efficient Protein Extraction from Bacterial Pathogens
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Conteúdo relacionado
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo técnicas de solubilização em detergente, lise por congelamento e descongelamento, choque osmótico, sonicação, lise celular enzimática e ruptura mecânica, como Dounce, Polytron e homogeneização com almofariz e pilão.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.