Documentos Principais
69069
Millipore
Cleavage Control Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Novagen®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
The Cleavage Control Protein is used to monitor performance of either thrombin or enterokinase cleavage conditions. The 48 kDa protein is cleaved into 2 fragments or cleaved by , which are easily visualized by SDS-PAGE. Thrombin cleavage results in fragments of 35 kDa and 13 kDa, and Enterokinase cleavage results in fragments of 32 kDa and 16 kDA.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Informações legais
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1