Documentos Principais
688100
Sigma-Aldrich
YC-1
A nitric oxide-independent, superoxide-sensitive activator of soluble guanylyl cyclase.
Sinônimo(s):
YC-1, 3-(5ʹ-Hydroxymethyl-2ʹ-furyl)-1-benzylindazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
off-white to pale yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H16N2O2/c22-13-15-10-11-18(23-15)19-16-8-4-5-9-17(16)21(20-19)12-14-6-2-1-3-7-14/h1-11,22H,12-13H2
chave InChI
OQQVFCKUDYMWGV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A nitric oxide-independent, superoxide-sensitive activator of soluble guanylyl cyclase. Inhibits platelet adhesion to collagen and acts as an antithrombotic agent. Reported to reduce HIF-1α levels and xenograft growth.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Activator of soluble guanylyl cyclase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). DMSO stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Yeo, E.J., et al. 2003. J. Natl Cancer Inst.95, 516.
Mulsch, A., et al. 1997. Br. J. Pharmacol. 120, 681.
Teng, C.M., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 320, 161.
Wu, C.C., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun. 231, 412.
Wu, C.C., et al. 1995. Br. J. Pharmacol. 116, 1973.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3