Documentos Principais
681816
Millipore
Lectin, Wheat Germ, Triticum vulgaris
Sinônimo(s):
WGA
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
Formulário
lyophilized solid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Specific for tri-N-acetyl-D-glucosamine. Agglutinates erythrocytes and most types of malignant cells more readily than corresponding cells from normal tissues.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Reconstitute at 1 mg/ml in 150 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, pH 7.2-7.4.
Outras notas
Goldstein, I.J., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta405, 53.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1