676481
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II
The VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, also referenced under CAS 269390-69-4, controls the biological activity of VEGFR Tyrosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor II, N-(4-Chlorophenyl)-2-[(pyridin-4-ylmethyl)amino]benzamide, VEGF Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor II, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVII, VEGFR1 Kinase Inhibitor III
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
methanol: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C19H16ClN3O/c20-15-5-7-16(8-6-15)23-19(24)17-3-1-2-4-18(17)22-13-14-9-11-21-12-10-14/h1-12,22H,13H2,(H,23,24)
chave InChI
GGPZCOONYBPZEW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Kinase activities of KDR, Flt-1 and c-Kit
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1