662098
UbcH5c Conjugating Enzyme E2, Human, Recombinant, E. coli
Sinônimo(s):
UBD2D3, Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Nível de qualidade
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Gehrke, S.G., et al. 2003 Blood.101, 3288.
Nuber, U., And Scheffner, M., 1999. J. Biol. Chem.274, 7576.
Schwarz, S.E., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 12148.
Jensen, J., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 30408.
Scheffner, M., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci.91, 8797.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1