658548
AG 1478
InSolution, ≥98%, inhibitor EGF receptor tyrosine kinase
Sinônimo(s):
InSolution AG 1478
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
clearfaint tan
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C16H14ClN3O2/c1-21-14-7-12-13(8-15(14)22-2)18-9-19-16(12)20-11-5-3-4-10(17)6-11/h3-9H,1-2H3,(H,18,19,20)
chave InChI
GFNNBHLJANVSQV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Epidermal growth factor receptor kinase
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Fry, D.W., et al. 1994. Science265, 1093.
Osherov, N., and Levitski, A. 1994. Eur. J. Biochem.225, 1047.
Ward, W.H., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 48, 659.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)