65066-M
Hematoxylin Gill II
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
Sinônimo(s):
H&E stain
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Harleco® (For Microscopy (contains ethylene glycol, Aluminum sulphate))
pf
-0.1 °C
densidade
1.22 g/cm3
λmax
545-560 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Same as Gill I but double the strength. May be used for progressive or regressive staining in cytology and histology.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1