Key Documents
65044A
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Solution I
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Sinônimo(s):
Hematology Stain
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
32.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116121
Número do índice EC:
200-659-6
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
pb
64.5 °C/1013 hPa
pf
-98 °C
temperatura de transição
flash point 9.7 °C
densidade
0.792 g/cm3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
chave InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
HARLECO® Fixative for fast staining in hematology and cytology
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
May also be used as a fixative for all Wright and Wright-Giemsa staining protocols.
Componentes
Replacement for methanol fixative component of the Hemacolor® Stain Set.
Nota de análise
Evaporation Number: 1.9
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup