616521
TRPV4 Antagonist II, HC-067047
The TRPV4 Antagonist II, HC-067047 controls the biological activity of TRPV4.
Sinônimo(s):
TRPV4 Antagonist II, HC-067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II, HC067047, HC067047, 2-Methyl-1-(3-morpholinopropyl)-5-phenyl-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrrole-3-carboxamide, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist II
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3