616376
TRAIL, Human, Recombinant, NSO cells
Sinônimo(s):
Apo2L; TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in NSO cells
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg TRAIL)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Mariani, S.M., et al. 1997. J. Cell Biol.137, 221.
Pan, G., et al. 1997. Science277, 815.
Pan, G., et al. 1997. Science276, 111.
Sheridan, J.P., et al. 1997. Science277, 818.
Pitti, R.M., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 12687.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1