Documentos Principais
6.06044
Sigma-Aldrich
Diclorometano
for chromatography
Sinônimo(s):
Cloreto de metileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
84.93
Beilstein:
1730800
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for chromatography
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.9 (vs air)
pressão de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
temperatura de autoignição
1223 °F
Lim. expl.
22 %
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
39.8-40 °C (lit.)
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
chave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Dichloromethane is commonly used as a mobile phase solvent in liquid chromatography (LC).[1][2]
Aplicação
Dichloromethane can be used as:
  • A mobile phase component in LC-APPI-MS analysis of six TAG (Triacylglycero) model compounds by non-aqueous reversed-phase chromatography.[3]
  • An eluent in the analysis of sulforaphane.[4]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Stationary and mobile phases in hydrophilic interaction chromatography: a review
Jandera, Pavel
Analytica Chimica Acta, 692(1-2), 1-25 (2011)
Enhanced extraction yields and mobile phase separations by solvent mixtures for the analysis of metabolites in Annona muricata L. leaves
Ribeiro de Souza EB, et al.
Journal of Separation Science, 32(23-24), 4176-4185 (2009)
Determination of sulforaphane in broccoli and cabbage by high-performance liquid chromatography
Liang H, et al.
Journal of food composition and analysis, 9(5), 473-476 (2006)
Liquid chromatography--atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry analysis of triacylglycerol lipids?Effects of mobile phases on sensitivity
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 1173(1-2), 88-97 (2007)