567715
N-SMase Inhibitor, GW4869
The N-SMase Inhibitor, GW4869, also referenced under CAS 6823-69-4, controls the biological activity of N-SMase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
N-SMase Inhibitor, GW4869, Sphingomyelinase, Neutral, Inhibitor GW4869, GW69A, GW554869A
Ensaio
≥90% (NMR)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C30H28N6O2.2ClH/c37-27(35-25-11-7-23(8-12-25)29-31-17-18-32-29)15-5-21-1-2-22(4-3-21)6-16-28(38)36-26-13-9-24(10-14-26)30-33-19-20-34-30;;/h1-16H,17-20H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,37)(H,36,38);2*1H/b15-5+,16-6+;;
chave InChI
NSFKAZDTKIKLKT-CLEIDKRQSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-Smase rat brain
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Luberto, C., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 41128
Okamoto, Y., et al. 2002. FEBS Lett.530, 140.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3