Documentos Principais
567703
Sigma-Aldrich
Spermine NONOate
Complex of nitric oxide (NO) with spermine.
Sinônimo(s):
Spermine NONOate, N-(2-Aminoethyl)-N-(2-hydroxy-2-nitrosohydrazino)-1,2-ethylenediamine, NOC-22
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H26N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
262.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (UV)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H26N6O2/c11-5-3-8-13-7-1-2-9-15(10-4-6-12)16(18)14-17/h13,18H,1-12H2/p+3
chave InChI
QPIOUFBAROSIAN-UHFFFAOYSA-Q
Descrição geral
Complex of nitric oxide (NO) with spermine. Convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO. Half-life (t½) of NO release = 230 min (PBS, pH 7.4, 22°C).
Complex of nitric oxide (NO) with spermine. Convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO. Half-life (t½)in PBS, pH 7.4 is 230 minutes at 22°C. Relatively stable in alkaline solution (≥pH 10.0).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Convenient reagent for preparing aqueous solutions of NO
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Ramamurthi, A. and Lewis, R.S. 1997. Chem. Res. Toxicol. 10, 408.
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem.58, 1472.
Maragos, C.M., et al. 1993. Cancer Res. 53, 564.
Wink, D.A., et al. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 9813.
Maragos, C.M., et al. 1991. J. Med. Chem. 34, 3242.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3