567028
SIN-1 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, nitric oxide (NO) donor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
SIN-1, Hydrochloride, 3-Morpholinosydnonimine, HCl
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SIN-1, Hydrochloride, Nitric oxide (NO) donor.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - WU7687800
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
water: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[n]2(n[o+]c(c2)N)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H11N4O2.ClH/c7-6-5-10(8-12-6)9-1-3-11-4-2-9;/h5H,1-4,7H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
ZRFWHHCXSSACAW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nitric oxide (NO) donor
Advertência
Reconstituição
From Catalog:
Desc. Field- added "Unstable in aqueous solution."
Outras notas
Gergel, D., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20922.
de Groot, H., et al. 1993. FEBS Lett.315, 139.
Lipton, S.A., et al. 1993. Nature364, 626.
Drummer, C., et al. 1991. Thromb. Res.63, 553.
Omar, B.A., et al. 1990. Free Radical Biol. Med.9, 465
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2