A4559
Amyloid β-Protein Fragment 25-35
≥97% (HPLC)
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
composição
Protein Content, ≥80%
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CN)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(43(69)50-21-35(63)52-29(17-23(3)4)40(66)55-28(45(71)72)14-16-73-8)58-44(70)37(25(6)10-2)57-38(64)26(7)51-34(62)20-49-39(65)27(13-11-12-15-46)54-41(67)30(18-32(48)60)56-42(68)31(22-59)53-33(61)19-47/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,69)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,68)(H,57,64)(H,58,70)(H,71,72)
chave InChI
WIHBNMPFWRHGDF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Descrição geral
Aplicação
- to induce neurotoxicity in cortical cultures
- to induce Alzheimer′s disease in rat model
- to induce apoptosis in mesenchymal stem cells (MSCs)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3