559286
RSK Inhibitor II
The RSK Inhibitor II, also referenced under CAS 501437-28-1, controls the biological activity of RSK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Sinônimo(s):
RSK Inhibitor II, 2-(3,5-Difluoro-4-hydroxy-anilino)-8-isopentyl-5,7-dimethyl-7H-pteridin-6-one, racemic, p90 Ribosomal S6 Kinase Inhibitor II, BI-D1870, BID-1870, BID1870
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(cc(c1)Nc2nc3c(cn2)N(C(=O)C(N3CCC(C)C)C)C)F)O
InChI
1S/C19H23F2N5O2/c1-10(2)5-6-26-11(3)18(28)25(4)15-9-22-19(24-17(15)26)23-12-7-13(20)16(27)14(21)8-12/h7-11,27H,5-6H2,1-4H3,(H,22,23,24)
chave InChI
DTEKTGDVSARYDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Outras notas
Sapkota, G.P., et al. 2007. Biochem. J.401, 29.
Zaru, R., et al. 2007. Nat. Immunol.8, 1227.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2