555562
Rho Kinase Inhibitor XIII, RKI-1447
Sinônimo(s):
Rho Kinase Inhibitor XIII, RKI-1447, 1-(3-Hydroxybenzyl)-3-(4-(pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)urea, Methanesulfonate, ROCK Inhibitor XIII, 1-(3-Hydroxybenzyl)-3-(4-(pyridin-4-yl)thiazol-2-yl)urea, Mesylate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Rho kinases 1 & 2
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2