554723-M
ATRA-BA Hybrid
The differentiation-inducer all-trans-Retinoic Acid and the histone deacetylase inhibitor (HDI) Butyric Acid.
Sinônimo(s):
ATRA-BA Hybrid, 4-(Butanoyloxymethyl)phenyl-(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoate, VNLG/124, HDAC Inhibitor XV, HDAC Inhibitor XV, 4-(Butanoyloxymethyl)phenyl-(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-enyl)nona-2,4,6,8-tetraenoate, VNLG/124
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3