553525
RAD51 Inhibitor, B02
The RAD51 Inhibitor, B02 controls the biological activity of RAD51. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
RAD51 Inhibitor, B02, ( E)-3-Benzyl-2-(2-(pyridin-3-yl)vinyl)quinazolin-4(3H)-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2([c](c3c(nc2\C=C\c4cnccc4)cccc3)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C22H17N3O/c26-22-19-10-4-5-11-20(19)24-21(13-12-17-9-6-14-23-15-17)25(22)16-18-7-2-1-3-8-18/h1-15H,16H2/b13-12+
chave InChI
GEKDQXSPTHHANP-OUKQBFOZSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Huang, F., et al. 2011. ACS Chem. Biol.6, 628.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3