540218-M
LYP Inhibitor II, LTV-1
The LYP Inhibitor II, LTV-1 controls the biological activity of LYP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
LYP Inhibitor II, LTV-1, ( E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1- o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1, (E)-3-((4-((4,6-Dioxo-2-thioxo-1-o-tolyltetrahydropyrimidin-5(6H)-ylidene)methyl)phenoxy)methyl)benzoic acid, Lymphoid Tyrosine Phosphatase Inhibitor II, LTV-1
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
LYP
Othet PTPases
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2