Documentos Principais
539604
Sigma-Aldrich
PKCη Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
The PKCη Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated controls the biological activity of PKCη. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PKCη Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated, Myr-TRKRQRAMRRRVHQING-OH, Protein Kinase C η Pseudosubstrate Inhibitor, Myristoylated
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C101H185N41O23S
Peso molecular:
2373.88
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and pseudosubstrate inhibitor of the protein kinase Cη isozyme. Useful for studies of PKCη function in intact cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PKCν
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Embalagem
Yes
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Myr-Thr-Arg-Lys-Arg-Gln-Arg-Ala-Met-Arg-Arg-Arg-Val-His-Gln-Ile-Asn-Gly-OH
forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Osada, S., et al. 1992. Mol. Cell Biol.12, 3930.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1