5.38759
MCT1 Inhibitor III
Sinônimo(s):
MCT1 Inhibitor III, ( E)-2-Cyano-3-(4-(diphenylamino)-2-methoxyphenyl)acrylate, Sodium, Monocarboxylate Transport 1 Inhibitor III
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
MCT1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3