5.38094
P18IN011
Sinônimo(s):
P18IN011, 1,2-Benzoxazol-3-yl-4-acetamidobenzenesulfonate, p18-Cdk6 Interaction Blocker, p18INK4C Inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H12N2O5S/c1-10(18)16-11-6-8-12(9-7-11)23(19,20)22-15-13-4-2-3-5-14(13)21-17-15/h2-9H,1H3,(H,16,18)
chave InChI
SIXNKGXJEIVCDH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
p18
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
612.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
322.3 °C