5.33998
Mitotic Tracker Probe, CDy6
Sinônimo(s):
Mitotic Tracker Probe, CDy6, ( E)-7-(3,5-di- tert-Butyl-2-methoxystyryl)-3-(3-(2-(dimethylamino)ethylamino)-3-oxopropyl)-5,5-difluoro-9-methyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:1ʹ,2ʹ-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide, Lysosomal Tracker Probe, CDy6
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark purple
fluorescência
λex 570 nm
λem 585 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
cytoplasm
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3