5.33796
Asparagine Endopeptidase Inhibitor, AENK
Sinônimo(s):
Asparagine Endopeptidase Inhibitor, AENK, Fmoc-Ala-Glu-Asn-Lys-NH2, Asparagine Endopeptidase Inhibitor, AENK, AEP Inhibitor, AENK
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
AEP
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Monoury, B., et al. 1998. Nat.396, 695.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3