Documentos Principais
5.33574
Sigma-Aldrich
TRPML3 Activator, ML123
Sinônimo(s):
TRPML3 Activator, ML123, 4-Chloro-N-(2-morpholinocyclohexyl)benzenesulfonamide, SF-21, CID2911646, ML123, ML 123, Transient Receptor Potential Channel 3 Activator, SID24801657, Racemate, SR-1984
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H23ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
358.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥92% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(C(C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)N3CCOCC3
chave InChI
AYQCZQKMGKDZPS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A non-cytotoxic morpholinyl-cyclohexylbenzenesulfonamide compound that acts as a selective agonist of TRPML3 channel (EC50 = 873 nM in hTRPML3-YPF transfected HEK293 cells). Displays significantly weaker agonistic activity for TRPML2 channel (54.5% at 10 µM) and is shown to be inactive against hTRPML1, hTRPM2, mTRPV2, hTRPC3, drTRPN1, and hTRPA1 (~10 µM). Also binds to sigma-1 receptor at much higher concentrations (IC50 = 31 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
TRPML3
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Antolin, A.A., and Mestres, J. 2015. ACS Chem. Biol.10, 395.
Grimm, C., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 22701.
Saldanha, S., et al. 2010. Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program.
Grimm, C., et al. 2010. Chem. Biol.17, 135.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3